missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Apraglutide

Codice prodotto. 16442258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16442258

Marca: MedChemExpress HYP1714

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Apraglutide (FE 203799), a synthetic 33-amino-acid peptide and a long-acting GLP-2 analogue, enhances adaptation and linear intestinal growth in a neonatal piglet model of short bowel syndrome with total resection of the ileum.

Specifica

Purezza 98.45%
CAS 1295353-98-8
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 3765.25 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo FE 203799
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato