Learn More
Ansell Edmont™ Apron
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
33 x 43 in.
90 x 115 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Tipo | Apron |
| Materiale | Vinyl |
| Spessore | 0.5 mm |
| Include | Smooth edge laces on the sides. |
| Dimensioni (L x P) | 90 x 115 cm |