Learn More
Aprotinin From Bovine Lung
Codice prodotto. 15845258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
Codice prodotto. 15845258
Marca: Thermo Scientific J11388.MB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Thermo Scientific™ Aprotinin From Bovine Lung is not effective against papain. | 6511.44 g/mol
A useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Not effective against papain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Activity: 5100 to 7300 Kallikrein inhibitor U/mg protein
  • Molecular Formula: C284H432N84O79S7
  • MDLNumber: MFCD00130541
  • CAS: 9087-70-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 to 2 mg/mL (Soluble in 0.01 M HEPES)
Da utilizzare con (applicazione) Protease Inhibition
Peso molecolare 6511.44
Nome Aprotinin
Intervallo di pH 8
Metodo di purificazione Gel filtration
Quantità 25 mg
Sorgente Bovine lung
Requisiti di stoccaggio 4°C
Imballaggio Plastic bottle
Forma Lyophilized
Purity or Quality Grade ≥95%