Learn More
Labcon APT Automation Pipette Tips for Beckman Biomek Workstations
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
230 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
Descrizione
- Equivalent to Beckman™ Biomek P250 pipette tip
- Sterile - Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Descrizione | APT™ 230 μL Automation Pipette Tips for Beckman™ Biomek Workstations, in 96 Racks, Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 230 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Clear |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Automated Liquid Handling |
| Vedi altri risultati |