missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APY0201, MedChemExpress

Codice prodotto. 16473007
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16473007

Marca: Medchem Express HY15982

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.

APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.

Specifica

Materiale o nome chimico APY0201
Forma fisica Solid
CAS 1232221-74-7
Colore Earth Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H23N7O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.65 mM)
SMILES CC1=CC(/C=N/NC2=NC3=CC(C4=CC=NC=C4)=NN3C(N5CCOCC5)=C2)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 413.48
Peso formulazione 413.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato