Learn More
Buerkle™ Aqua Sampler
Codice prodotto. 10188701 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
76 cm
107 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10188701
Marca: Buerkle™ 53081050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampler for ground water samples from wells, pits and other sources.
  • Fits all normal well shafts with control openings to 2in diameter, without tilting or getting stuck
  • Ultra-pure materials guarantee the highest degree of sample purity
  • Easy to clean thanks to rounded edges and threads
  • FEP/PTFE ultra-pure, anti-adhesive surface
  • Without cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type AquaSampler
Materiale PTFE, FEP
Capacità (sistema metrico) 1050 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Ground Water Samples From Wells, Pits and Other Sources
Diametro (sistema metrico) esterno 46 mm
Lunghezza (sistema metrico) 107 cm