Learn More
Buerkle™ Aqua Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
76 cm
107 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits all normal well shafts with control openings to 2in diameter, without tilting or getting stuck
- Ultra-pure materials guarantee the highest degree of sample purity
- Easy to clean thanks to rounded edges and threads
- FEP/PTFE ultra-pure, anti-adhesive surface
- Without cable
Specifica
Specifica
| Product Type | AquaSampler |
| Materiale | PTFE, FEP |
| Capacità (sistema metrico) | 350 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Ground Water Samples From Wells, Pits and Other Sources |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 46 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 cm |