Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
Codice prodotto. 17178570
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
90 x 60 cm
150 x 91.4 cm
180 x 120 cm
Colore:
Black
Blue
Brown
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 17178570
Marca: 3M™ Nomad™ 7000032559
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
  • Stops 80% of dirt and moisture at the door
  • For low traffic applications (Up to 500 crossings per day)
  • Dual-fiber tuft traps & absorbs dirt and moisture more effectively than conventional matting
  • Backed with slip resistant PVC
  • Can be easily bonded and edged
  • Available in black, brown, and blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 150 x 91.4 cm
Da utilizzare con (applicazione) Low traffic areas
Modello Nomad™ Aqua, Series 45
Quantità 1 Ea.
Resistenza Slip-resistant
Spessore (sistema metrico) 5.6 mm
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 150 cm
Materiale PVC (Backing)
Larghezza (sistema metrico) 91.4 cm