Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 85
Codice prodotto. 17188570
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 91.4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
600 x 130 cm
Colore:
Black
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17188570
Marca: 3M™ Nomad™ 7000032560
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
  • High performing textile entrance mat, with advanced water removal and retention properties
  • Stops 80% of dirt and moisture at the door
  • Entrance mat for high traffic applications (1500 to 5000 crossings per day)
  • Phthalate-free, slip-resistant PVC backing
  • Excellent appearance retention
  • Long lasting and easy to clean
  • Available as drop down mats or in rolls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 150 x 91.4 cm
Da utilizzare con (applicazione) Heavy traffic areas
Modello Nomad™ Aqua, Series 85
Resistenza Slip-resistant
Spessore (sistema metrico) 7.5 mm
Colore Gray
Lunghezza (sistema metrico) 150 cm
Materiale PVC (Backing)
Larghezza (sistema metrico) 91.4 cm