Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi Aquadur™
Codice prodotto. 10028220 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Graduazioni:
<3 > 4 > 7 > 14 <21 °d
<3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25 °d
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10028220
Marca: Macherey-Nagel™ 91220
Per determinare la durezza dell'acqua con rapidità, facilità e in modo affidabile. Le strisce reattive Aquadur™ forniscono una pratica procedura di immersione e lettura, il colore cambia da verde a rosso per garantire risultati affidabili in pochi secondi.
  • Quick and easy determination of water hardness.
  • The convenient dip and read procedure and the clear colour changes from green to red ensure reliable results within seconds. 
  • Water hardness test strips come in a wide variety of different gradations and packaging options for your individual needs. 
Specifica
Certificazione/Conformità CE, 93/42 / EEC
Formato Strisce
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione della durezza dell'acqua
Graduazioni <3 > 4 > 7 > 14 <21 °d
Quantità 100 Pack
Durata del test 20 sec.
Tipo Strisce per analisi Aquadur