Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10092042 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 10092042
Marca: Fisher Chemical K/2250R/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Single-component volumetric reagent for high water content analysis of aldehydes and ketones
  • Water equivalent: 5.0mg H2O/mL
  • Unlimited water capacity
  • Perform titer determination before use
  • Pyridine free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aqualine™ Complete 5K
Nota nome Karl Fischer Reagent
Colore Colorless
CAS 7446-09-5, 5683-33-0, 111-90-0, 7553-56-2
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Numero MDL 81734
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra