Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11433813 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 11433813
Marca: Fisher Chemical K/2250R/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Single-component volumetric reagent for high water content analysis of aldehydes and ketones
  • Water equivalent: 5.0mg H2O/mL
  • Unlimited water capacity
  • Perform titer determination before use
  • Pyridine free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Brown
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Numero MDL 81734
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra