Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Codice prodotto. 11476960 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
4 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Codice prodotto. 11476960
Marca: MP Biomedicals™ 11AQUAPH02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
Phenol is used as a reagent in chemical analysis. It is used in the manufacture of colorless or light-colored artificial resins, many medical and industrial organic compounds and dyes. It is commonly used in tissue preservation and DNA/RNA extraction with chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at +4°C. Store under nitrogen. Protect from light.
Formulazione Water saturated Phenol
pH 4.5 - 5 (Lit.)
Research Category Molecular Biology
Quantità 4 x 250 mL
Forma Solution
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.