Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Codice prodotto. p-8010843 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
4 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Codice prodotto. 11466960
Marca: MP Biomedicals™ 11AQUAPH01
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
Phenol is used as a reagent in chemical analysis. It is used in the manufacture of colorless or light-colored artificial resins, many medical and industrial organic compounds and dyes. It is commonly used in tissue preservation and DNA/RNA extraction with chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at +4°C. Store under nitrogen. Protect from light.
Formulazione Water saturated Phenol
pH 4.5 - 5 (Lit.)
Research Category Molecular Biology
Quantità 250 mL
Forma Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AquaPhenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, ultra pure
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.