Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5μm HPLC Column
Codice prodotto. 10078614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10078614
Marca: Thermo Scientific™ 77505253030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Operate at low flow rates required for greater ionization efficiencies
  • Particle size: 5μm
  • Polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Retention of polar compounds
  • Compatible with 100% aqueous mobile phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 12%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa