Learn More
Brand™ Pipetta sierologica AR-GLAS™
Codice prodotto. 10394511 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Graduazioni negative:
-0.2 mL
-2 mL
-5 mL
Tolleranza:
±
±0.02 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10394511
Marca: Brand™ 27107
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ AR-GLAS™ Serological Pipets include a large tip diameter to allow for total delivery. Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Large tip diameter allows for total delivery.
  • Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Materiale AR-GLAS, Soda Lime Glass
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Graduazioni negative -0.2 mL
Tolleranza ±0.02 mL
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Serological Pipette