Learn More
Brand™ Pipetta sierologica AR-GLAS™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Capacità: 10mL
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Large tip diameter allows for total delivery.
- Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |
| Materiale | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.1 ml |
| Graduazioni negative | –3 ml |
| Tolleranza | ±0.2 ml |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Tipo | Pipetta sierologica |