Learn More
BRAND™ AR-Glas™ Stirring Rods
Codice prodotto. 10672242 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10672242
Marca: BRAND™ 135805
Edge
Glass stirring rods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fused closely at both ends
Diametro (sistema metrico) 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm