Learn More
BRAND™ AR-Glas™ Stirring Rods
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fused closely at both ends |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Quantità | 100 |