Learn More
BRAND™ AR-GLAS™ Stirring Rods
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Constructed of AR-GLAS™
- Tubes are fused closely at both ends.
- Supplied in packs of 50
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 50/Pk. |