Learn More
BRAND™ AR-GLAS™ Stirring Rods
Codice prodotto. p-8003467 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10283821
Marca: BRAND™ 135810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of AR-GLAS™. Tubes are fused closely at both ends.
  • Constructed of AR-GLAS™
  • Tubes are fused closely at both ends.
  • Supplied in packs of 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Glass
Quantità 50/Pk.