Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro AR di tipo 1
Descrizione
- Main point ring graduation
- Graduated not to tip, zero on top
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro AR |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Amber |
| Graduazioni | 0.01 mL |
| Graduation Type | Inchiostro a diffusione ambra resistente |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Tolleranza | ±0.006 mL |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 360 ± 5 mm |
| Vedi altri risultati |