Learn More
Karl Hecht™ Provetta a fondo tondo in vetro sodico-calcico/AR
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8.0 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Rimless
- With heavy wall
- Available in a range of sizes
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Imballaggio | Scatola; Confezione da 100; Confezione da 100; Scatola |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 11.6 mm |
| Product Type | Provetta per analisi |