Learn More
Karl Hecht™ Provetta a fondo tondo in vetro sodico-calcico/AR
Codice prodotto. p-8003465
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8.0 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10393651
Marca: Karl Hecht™ 42775027
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Test Tubes are manufactured from durable AR-Glas soda glass.
  • Rimless
  • With heavy wall
  • Available in a range of sizes
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Imballaggio Scatola; Confezione da 100; Confezione da 100; Scatola
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 11.6 mm
Product Type Provetta per analisi