Learn More
Arachidic acid, 98%
Codice prodotto. p-7024622
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11424167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19616.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
Solubility
Soluble in chloroform, ether, ethanol, and DMF. Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-30-9
Formula molecolare C20H40O2
Molecular Weight (g/mol) 312.54
Numero MDL MFCD00002755
InChI Key VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC Name icosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Arachidic acid
Punto di fusione 74°C to 76°C
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,764
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Peso formulazione 312.54
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Arachidic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Eicosanoic acid