Learn More
Tocris Bioscience™ ARCC 4 negative control
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
ARCC 4 negative control is a negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254). Binds androgen receptors (AR) without inducing degradation.
Specifica
Specifica
| CAS | 2156588-26-8 |
| Quantità | 5 mg |
| Formula molecolare | C53H56F3N7O7S2 |
| Purezza | 98% |