Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30067447 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Include:
Hotplate Only
Probe
Probe, Rod, Clamp
VFT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30067447
Marca: VELP Scientifica F20500691
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante dotato di piastra in ceramica da 10 pollici. AREC 10 Digital garantisce un controllo preciso della temperatura, un'elevata sicurezza per l'operatore, la massima riproducibilità e un'ampia superficie di lavoro.
L'AREC 10 Digital offre un controllo preciso della temperatura, prestazioni avanzate di agitazione e riscaldamento, sicurezza e facilità d'uso. Il piatto quadrato in ceramica da 10 pollici è altamente resistente e ideale per i laboratori che necessitano di una superficie di lavoro spaziosa.
TERMOREGOLAZIONE PRECISA E ACCURATA
  • L'avanzata tecnologia della piastra riscaldante garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550°C
  • Termoregolazione precisa del campione con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) e termoregolatore digitale VTF (± 0,5 °C)
  • Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 350 °C
AGITAZIONE POTENTE
  • Motore brushless che garantisce un'agitazione potente e resistenza nel tempo
  • Agita fino a 25 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
  • La tecnologia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
  • Il robusto piano in ceramica da 10 pollici offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e ai graffi ed è facile da pulire con una semplice passata
  • Un messaggio di avviso 'Hot Surface' viene visualizzato quando la temperatura supera i 50°C, anche quando il riscaldamento è inattivo
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Include Hotplate Only
Size 10 x 10 in.
Temperatura (sistema metrico) Room Temp to 550°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Square
Carico campione max 25 L
Tipo di spina EU/UK
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 25 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Display Digital