Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Include:
Hotplate Only
Probe
Probe, Rod, Clamp
VFT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
L'AREC 10 Digital offre un controllo preciso della temperatura, prestazioni avanzate di agitazione e riscaldamento, sicurezza e facilità d'uso. Il piatto quadrato in ceramica da 10 pollici è altamente resistente e ideale per i laboratori che necessitano di una superficie di lavoro spaziosa.
TERMOREGOLAZIONE PRECISA E ACCURATA
- L'avanzata tecnologia della piastra riscaldante garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550°C
- Termoregolazione precisa del campione con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) e termoregolatore digitale VTF (± 0,5 °C)
- Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 350 °C
AGITAZIONE POTENTE
- Motore brushless che garantisce un'agitazione potente e resistenza nel tempo
- Agita fino a 25 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
- La tecnologia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
- Il robusto piano in ceramica da 10 pollici offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e ai graffi ed è facile da pulire con una semplice passata
- Un messaggio di avviso 'Hot Surface' viene visualizzato quando la temperatura supera i 50°C, anche quando il riscaldamento è inattivo
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Include | VFT |
| Size | 10 x 10 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Room Temp to 550°C |
| Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
| Forma | Square |
| Carico campione max | 25 L |
| Tipo di spina | EU/UK |
| N. di posizioni | 1 |
| Vedi altri risultati |