Learn More
Velp Scientifica™ AREC 7 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Prestazioni eccellenti
- La piastra riscaldante garantisce omogeneità e stabilità della temperatura da temperatura ambiente a 550 °C.
- Il display digitale luminoso e di facile lettura mostra la temperatura effettiva e quella impostata.
- Il potente motore agita fino a 15 L di volume (H2O) da 50 a 1500 giri/min.
Sicuro e resistente
- La piastra in ceramica e la struttura in tecnopolimero garantiscono un'ottima resistenza agli agenti chimici.
- Messaggio di sicurezza per le superfici calde visualizzato quando la temperatura supera i 50 °C.
- Scanalatura per proteggere la componente elettronica
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Specifiche di sicurezza | Hot surface safety message |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 8.6 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 3.9 kg |
| Materiale corpo | Technopolymer |
| Requisiti elettrici | 800 W |
| Tipo di unità di controllo | Analog |
| Size | 7 x 7 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | Ambient to 550°C |
| Vedi altri risultati |