Learn More
Velp Scientifica™ AREX 5 Digital System
Codice prodotto. 17848484 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Include:
Pt100 Probe
Pt100 Probe, Rod, Clamp
VTF Digital Thermoregulator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17848484
Marca: Velp Scientifica™ SB20500580
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante, che assicura che assicura la massima precisione nella termoregolazione del campione, sicurezza per l’operatore ed elevata riproducibilità.
SICUREZZA E RESISTENZA
  • Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra per resistere anche negli ambienti e nelle applicazioni più difficili (protezione IP 42)
  • Un indicatore luminoso informa l'operatore quando il riscaldamento è attivo e un messaggio di sicurezza si attiva quando la temperatura della piastra è superiore a 50°C, anche quando lo strumento è spento
  • La piastra di 135 mm di diametro è protetta da agenti chimici e graffi grazie al rivestimento ceramico CeAlTop™, molto resistente
TERMOREGOLAZIONE ACCURATA, PER UN'ELEVATA RIPRODUCIBILITÀ
  • La soluzione ideale per le applicazioni che richiedono una precisa termoregolazione del campione, in laboratori industriali e accademici
  • Termoregolazione precisa con sonda Pt100/Pt1000 (± 1,0°C) e termoregolatore digitale VTF (± 0.5°C)
  • Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 300 °C.
AGITAZIONE POTENTE PER LE REAZIONI DI LABORATORIO
  • Motore brushless per la massima potenza e resistenza nel tempo
  • Agita fino a 20 L da 50 a 1500 rpm, rendendo la Serie adatta ad applicazioni sia a bassa che ad alta velocità
  • La tecnologia SpeedServo™ che mantiene costante la velocità, anche al variare della viscosità
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum
Tensione 230 V
Include VTF Digital Thermoregulator
Specifiche di sicurezza Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C)
Materiale corpo Aluminum (Body), Technopolymer (Enclosure)
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 300°C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 572°F
Frequenza 50/60 Hz
Wattage 630 W
Peso (sistema imperiale) 3.75 lb.
Peso (sistema metrico) 1.7 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max Up to 20 L
Tipo di spina EU, UK
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 160 x 270 x 85 mm
Certificazione/Conformità CE
Display LED