Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitatore Magnetico Riscaldante
Codice prodotto. 16458395 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Include:
Temp. Probe, Support Rod, Clamp
Temperature Probe
VTF Digital Thermoregulator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16458395
Marca: Velp Scientifica™ SB20500460
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante digitale con piastra in alluminio rivestita da ceramica, timer, inversione di rotazione che assicura massima precisione nella termoregolazione e agitazione del campione.
  • Circuiti di sicurezza indipendenti proteggono lo strumento in caso di sovratemperatura
  • Il riscaldamento si attiva toccando la manopola, evitando così un riscaldamento involontario
  • Sistema di segnalazione della piastra calda per evitare potenziali bruciature
  • L'allarme della sonda interrompe la funzione di riscaldamento quando rileva che non è immersa nel fluido
  • Tasto di blocco per evitare modifiche accidentali e involontaria delle impostazioni
  • Struttura robusta e resistente (IP 42) per la massima protezione della parte interna dello strumento
  • La piastra CerAlTop™ a riscaldamento rapido è resistente agli agenti chimici e ai graffi, garantendo una lunga durata dello strumento
  • La velocità di agitazione aumenta delicatamente per evitare rischi di fuoriuscita
  • Il coperchio protettivo in silicone, opzionale e realizzato su misura, protegge l'agitatore da eventuali danni dovuti a fuoriuscite
  • Progettato per la massima durata, con garanzia di 3 anni
  • Termoregolazione controllata da software PID per un controllo della temperatura rapido, accurato e stabile
  • Massima precisione e controllo della temperatura fino a 370°C.
  • Impostazione precisa della temperatura con risoluzione di 1°C.
  • Il motore brushless, estremamente potente, consente in agitare campioni con una velocità compresa tra 30 e 1700 rpm (con incrementi di 5 rpm).
  • La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene costante ila velocità al minuto al variare della viscosità del campione
  • Il magnete Alnico fornisce un accoppiamento all'avanguardia e garantisce un'eccellente performance di agitazione
  • Le icone e il display consentono all'operatore una lettura semplice e chiara delle condizioni di lavoro
  • Il menu avanzato consente all'operatore di configurare lo strumento secondo l'impostazione più adatta alle sue esigenze
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum Alloy
Tensione 230 V
Include VTF Digital Thermoregulator
Tipo di unità di controllo Analog
Modello AREX-6 Digital PRO + VTF
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) °
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Wattage 630 W
Peso (sistema imperiale) 5.7 lb.
Peso (sistema metrico) 2.6 kg
Forma Round
Tipo di spina EU/US
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 30 to 1700 rpm
Warranty 25 Months
Dimensioni (L x P x A) 280 x 160 x 105 mm
Certificazione/Conformità CE Declaration of Conformity
Display Digital