Descrizione
- Circuiti di sicurezza indipendenti proteggono lo strumento in caso di sovratemperatura
- Il riscaldamento si attiva toccando la manopola, evitando così un riscaldamento involontario
- Sistema di segnalazione della piastra calda per evitare potenziali bruciature
- L'allarme della sonda interrompe la funzione di riscaldamento quando rileva che non è immersa nel fluido
- Tasto di blocco per evitare modifiche accidentali e involontaria delle impostazioni
- Struttura robusta e resistente (IP 42) per la massima protezione della parte interna dello strumento
- La piastra CerAlTop™ a riscaldamento rapido è resistente agli agenti chimici e ai graffi, garantendo una lunga durata dello strumento
- La velocità di agitazione aumenta delicatamente per evitare rischi di fuoriuscita
- Il coperchio protettivo in silicone, opzionale e realizzato su misura, protegge l'agitatore da eventuali danni dovuti a fuoriuscite
- Progettato per la massima durata, con garanzia di 3 anni
- Termoregolazione controllata da software PID per un controllo della temperatura rapido, accurato e stabile
- Massima precisione e controllo della temperatura fino a 370°C.
- Impostazione precisa della temperatura con risoluzione di 1°C.
- Il motore brushless, estremamente potente, consente in agitare campioni con una velocità compresa tra 30 e 1700 rpm (con incrementi di 5 rpm).
- La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene costante ila velocità al minuto al variare della viscosità del campione
- Il magnete Alnico fornisce un accoppiamento all'avanguardia e garantisce un'eccellente performance di agitazione
- Le icone e il display consentono all'operatore una lettura semplice e chiara delle condizioni di lavoro
- Il menu avanzato consente all'operatore di configurare lo strumento secondo l'impostazione più adatta alle sue esigenze
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum Alloy |
| Tensione | 230 V |
| Include | Temperature Probe |
| Specifiche di sicurezza | Safety Circuits, Hot Top Warning, Probe Alarm, Lock-key, and PTFE Safety Covers |
| Materiale corpo | Plastic, Metal |
| Tipo di unità di controllo | Digital |
| Temperatura (sistema metrico) | ° |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Peso (sistema imperiale) | 5.7 lb. (Not including accessories) |
| Peso (sistema metrico) | 2.6 kg (Not including accessories) |
| Vedi altri risultati |