Learn More
Cole-Parmer™ Essentials E-Vac and M-Vac Aspirating Systems Replacement Bottles
Codice prodotto. 15904991
Click to view available options
Include:
Barbed Tube Fittings
Quick Release Couplings
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15904991
Marca: Cole-Parmer™ Essentials EV431
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Includes
E-Vac 300 system includes 3L safety glass bottle, lid with barbed tube fittings, and HandE-vac hand operator
E-Vac and M-Vac Aspirating Systems Replacement Bottles work with either system.
Aspiration bottles can be autoclaved for 20 minutes at 121°C to prevent laboratory contamination
Certifications
CE approved, RoHS/WEEE compliant
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Descrizione Bottle 4L Polypropylene, incl. lid with quick release couplings and level detection sensor (sensor cable sold separately), includes 1800mm tubing
Da utilizzare con E-Vac™ and M-Vac™ laboratory aspiration systems
Include Quick Release Couplings
Materiale Polypropylene
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Dimensioni dei tubi 1800 mm L
Tipo Aspiration Bottle