Learn More
ARHGAP42 Antibody (2F1A7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
244.00€ - 663.00€
Specifica
| Antigene | ARHGAP42 |
|---|---|
| Clone | 2F1A7 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18253431
|
Novus Biologicals
NBP2-61675 |
0.1 mL |
663.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18677888
|
Novus Biologicals
NBP2-61675-0.025ml |
0.025 mL |
244.00€
0.03mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ARHGAP42 Monoclonal specifically detects ARHGAP42 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifica
| ARHGAP42 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 143872 | |
| Purified recombinant fragment of human ARHGAP42 (AA: 577-719) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 98.6 kDa |
| 2F1A7 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| FLJ32810, Rho GTPase activating protein 42 | |
| ARHGAP42 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |