Learn More
ARID3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene ARID3A
Concentrazione 0.19 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16832544
Vedere i documenti
Proteintech
14068-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16822544
Vedere i documenti
Proteintech
14068-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of DNA binding proteins. It was found by homology to the Drosophila dead ringer gene, which is important for normal embryogenesis. Other ARID family members have roles in embryonic patterning, cell lineage gene regulation, cell cycle control, transcriptional regulation, and possibly in chromatin structure modification.
Specifica
Specifica
ARID3A
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q62431, Q99856
13496, 1820, 314616
ARID3A Fusion Protein Ag5124
Primary
-20°C
ARID3A
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARID3A, BRIGHT, Dead ringer like protein 1, DRIL1, DRIL3, DRX, E2F binding protein 1, E2FBP1
Arid3a
IgG
Antigen Affinity Chromatography