Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Reverse Osmosis System
Codice prodotto. 16857296 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Portata:
100 L/hr
200 L/hr
Capacità (sistema metrico):
100 L
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16857296
Marca: Sartorius H2OROL100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Arium™ Advance L Reverse Osmosis System for the production of pure water.
  • The Arium™ Advance L laboratory water systems are designed for a reverse osmosis water requirement of up to 200 L/hr
  • Combined with the integrated 100 or 200 liter storage tank the system provides the ideal volume of pre-treated feed water for your laboratory.
  • The system can simultaneous feed several laboratory instruments at once, thanks to the powerful distributor pump.
  • Its compact, square shape reduces space requirements to a minimum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 L
Sorgente acqua di alimentazione Potable Tap Water
Portata 100 L/hr
Tipo di acqua prodotto Reverse Osmosis (Type 3)
Tipo Water System
Connettore acqua di alimentazione 0.25 in.
Resistività 0.05 MΩ*cm