Learn More
Sartorius™ arium™ bagtanks
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Integrated venting filter with check valve securely protects against CO2 contamination
- Optional rollers provide flexibility
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pure water is securely protected from secondary contamination |
| Materiale | Stainless Steel, Plastic |
| Sterilità | Sterile |