Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 Combined Water purification Systems with UV Lamp
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-5049106 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Portata:
8 L/hr.
Montaggio:
Benchtop
Wall
Dimensione della confezione:
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15584146
missing translation for 'mfr': Sartorius H2OI1UVT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use the Sartorius arium™ comfort I Combined System for producing ASTM Type 1 ultrapure water and Type 3 pure water.
  • Unique cartridge kit for production of highest quality ultrapure water
  • Innovative iJust technology optimizes product water quality
  • Touch display with intuitive menu navigation
  • Compact design with SD card slot
  • Reproducible and reliable results
  • Arium software controls valve on concentrate outlet corresponding to measurement data for CaCO3 and CO2
  • Available as bench-top system for every laboratory workstation
  • Wall-mounted with integrated wall bracket
Benefits
  • Optimized, economic water consumption
  • Premium product-water quality at all times
  • Guaranteed longer life of downstream ultrapure water systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Produzione quotidiana 120 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Tap
Portata 8 L/hr.
Tipo di acqua prodotto Type 1 and 3
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
Carbonio organico totale ≤2 ppb
Tipo Water Purification System
Pressione acqua di alimentazione 2.0 to 6.9 bar
Temperatura acqua di alimentazione (sistema metrico) 2°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ion chromatography, TOC-Analysis, Photometry, Buffer solutions, Feed water for laboratory devices, such as autoclaves, glassware washers etc
Intervallo di umidità 80%
Montaggio Benchtop
Dimensione particelle <1mL
Metodo di purificazione Adsorption by spherical activated carbon, catalyst, reverse osmosis, deionization, UV radiation, optional final particle and sterile filtration
Torbidità <1 NTU
Larghezza (sistema imperiale) 17 in.
Larghezza (sistema metrico) 43.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Altezza (sistema metrico) 50.1 cm
Profondità (sistema imperiale) 18.7 in.
Profondità (sistema metrico) 47.6 cm
Peso (sistema imperiale) 68.3 lb. (Operating); 50.7 lb. (Empty)
Peso (sistema metrico) Approx. 31 kg (Operating); 23 kg (Empty)
Requisiti elettrici 100/240 VAC (+/-10%) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado