Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 Combined Water purification Systems w/o UV Lamp, TOC Monitor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16303076 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Portata:
16 L/hr.
8 L/hr.
Montaggio:
Benchtop
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16303076
Marca: Sartorius H2OI1T
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Sartorius arium™ comfort I Combined System for producing ASTM Type 1 ultrapure water and Type 3 pure water.
  • Unique cartridge kit for production of highest quality ultrapure water
  • Innovative iJust technology optimizes product water quality
  • Touch display with intuitive menu navigation
  • Compact design with SD card slot
  • Reproducible and reliable results
  • arium software controls valve on concentrate outlet corresponding to measurement data for CaCO3 and CO2
  • Available as bench-top system for every laboratory workstation and wall-mounted with integrated wall bracket
Benefits
  • Optimized, economic water consumption
  • Premium product-water quality at all times
  • Guaranteed longer life of downstream ultrapure water systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Produzione quotidiana 120 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Tap
Portata 8 L/hr.
Tipo di acqua prodotto Type 1 and 3
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbonio organico totale <5 ppb
Tipo Water Purification System
Pressione acqua di alimentazione 2.0 to 6.9 bar
Temperatura acqua di alimentazione (sistema metrico) 2°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ion chromatography, TOC-Analysis, Photometry, Buffer solutions, Feed water for laboratory devices, such as autoclaves, glassware washers etc
Intervallo di umidità 80%
Include UV lamp
Montaggio Benchtop
Dimensione particelle <1mL
Metodo di purificazione Adsorption by spherical activated carbon, catalyst, reverse osmosis, deionization, UV radiation, optional final particle and sterile filtration
Torbidità <1 NTU
Larghezza (sistema imperiale) 17 in.
Larghezza (sistema metrico) 43.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Altezza (sistema metrico) 50.1 cm
Profondità (sistema imperiale) 18.7 in.
Profondità (sistema metrico) 47.6 cm
Peso (sistema imperiale) 68.3 lb. (Operating); 50.7 lb. (Empty)
Peso (sistema metrico) Approx. 31 kg (Operating); 23 kg (Empty)
Requisiti elettrici 100/240 VAC (+/-10%) 50/60 Hz 130 VA (max.)