Learn More
Sartorius arium™ mini Compact Ultrapure Water System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7070834 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Carbonio organico totale:
<10 ppb
<5 ppb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15565153
Marca: Sartorius H2OMMUVT
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The arium mini compact ultrapure water system developed to provied ASTM Type 1 water quality. The standard version arium mini is independent of permanently installed water tap. Cat. No. 14-559-041 offers an integrated UV lamp (185 / 254nm) to reduce TOC down to < 5 ppb.
  • Facile sostituzione del sacchetto in meno di 5 min.
  • Non sono necessari detergenti
  • Purezza ottimizzata, grazie al sistema chiuso, che evita il formarsi di biopellicole permanenti
  • Menu di navigazione intuitivo con schermo touch-screen in vetro di alta qualità, sviluppato grazie a un sondaggio tra i clienti
  • Ingombro minimo con larghezza di 28 cm (11 pollici)
  • Erogazione volumetrica da 50 ml
  • Per applicazioni generiche e analitiche in base alle esigenze quotidiane<10L
  • Acqua di alimentazione erogata al sistema mediante il contenitore in dotazione, riempito con acqua pre-trattata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione arium™ mini with UV Lamp Ultrapure Water System
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Produzione quotidiana 100 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Acqua distillata, DI, RO, EDI
Portata 1 l/min.
Tipo di acqua prodotto Acqua ultrapura (tipo 1)
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2Mωxcm (a 25 °C)
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbonio organico totale <5 ppb
Tipo Sistema di purificazione dell'acqua
Include Cavo di alimentazione, lampada UV integrata
Montaggio Da banco
Tensione Da 100 a 240 V