Learn More
Sartorius Set di cartucce per sistema idrico arium™
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
™
Sistemi DI arium™ Pro/Basic/611
Sistemi UF arium™ Pro/611
Sistemi arium™ alimentati con acqua di rubinetto*
Tipo:
Kit analitico
Kit biologico
Kit per elementi
Kit universale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Sistemi di depurazione idrica arium™ (serie Pro, Basic e/o 611) progettati per produrre l'acqua da laboratorio di purezza massima nell'industria, con specifiche che superano lo standard ASTM tipo 1. Il gruppo cartucce è realizzato in materiali di altissima qualità con un design avanzato per produrre risultati consistenti e riproducibili.
- Terreno di purificazione di qualità eccezionale
- Ottimizzato per la rimozione dei contaminanti organici e inorganici
- Carboni attivi altamente porosi combinati con resine a scambio ionico efficienti
- Produzione di acqua con contenuto minimo di carbonio organico totale (TOC) per sistemi che utilizzano la tecnologia a ultravioletti (UV)
- Progettati appositamente in modo che l'acqua scorra dall'alto verso il basso
- Il flusso attraverso il terreno di scambio ionico previene la separazione della resina a letto misto
- Consente l'uso completo di ciascuna cartuccia senza spreco di terreno
- Lunga durata della cartuccia con prestazioni insuperabili
- Gruppo con due cartucce:
- Cartuccia di pretrattamento
- Cartuccia di pulitura
- Formulata appositamente per sistemi arium™ specifici:
- Kit analitico per sistemi VF o UV
- Kit biologico per sistemi UF
- Kit per ambiente per sistemi DI
- Kit universale per sistemi con alimentazione da acqua di rubinetto*
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM type 1 |
| Capacità | Fino a 18.2 MΩ x cm, acqua ultrapura in eq: 1.48 |
| Sorgente acqua di alimentazione | Pretreated |
| Materiale | Involucro in polipropilene vergine con viti in acciaio inox |
| Purification Method | Ion Exchange, Activated Carbon |
| Tipo di resina | Sferico catalitico, a carboni attivi; resina a scambio ionico, letto misto di grado semiconduttore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard, coltura cellulare e cromatografia |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistemi UF arium™ Pro/611 |
| Include | Cartuccia di pulitura e di pretrattamento |
| Tipo | Kit biologico |
| Vedi altri risultati |