Learn More
Tocris Bioscience™ ARL 67156 trisodium salt
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descripción
ARL 67156 trisodium salt is a selective NTPDase inhibitor (pIC50 = 4.62 and 5.1 in human blood and rat vas deferens respectively). ARL 67156 prevents vascular calcification and extends longevity in Hutchinson-Gilford progeria syndrome mice. ARL 67156 increases neurogenic contract response to nerve stimulation. ARL 67156 enhances parasympathetic neurotransmission in guinea-pig urinary bladder.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | ARL 67156 trisodium salt |
| CAS | 1021868-83-6 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C15H24Br2N5Na3O12P3 |
| Peso formulazione | 785.06 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 788.079 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido