Learn More
ARL13B Guinea Pig Polyclonal Antibody, Proteintech
Pig Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | ARL13B |
|---|---|
| Concentrazione | 750 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30234583
|
Proteintech
30332-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Risparmia 61.00€ 14% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30235402
|
Proteintech
30332-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The ARL13B antibody from Proteintech is a guinea pig polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ARL13B. This antibody recognizes human antigen. The ARL13B antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, IP, ELISA analysis.Specifica
| ARL13B | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Guinea Pig | |
| Human | |
| ARL2L1; DKFZp686E2075; DKFZp686L2472; DKFZp686M2074; DKFZp761H079; JBTS8; MGC120611; MGC120612 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 750 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 200894 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |