Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Shoes
Codice prodotto. 15611148
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15611148
Marca: Abeba™ 38200/46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU/PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 46
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 38200