Learn More
Abeba™ Arrow 8400 Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Smooth leather white
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Adjustable instep area
- Lining microfiber, respiration absorbing
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
| Colore | White |
| Materiale rivestimento interno | Microfiber |
| Materiale | Leather |
| Size | 45 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 8400 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu