Learn More
Arsenazo III
Codice prodotto. 15465299
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15465299
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63031.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Arsenazo III (3,6-bis((E)-(2-Arsonophenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, CAS # 1668-00-4) is a metallochrome indicator that is used for detecting calcium levels in plasma and serum. | CAS: 1668-00-4 | C22H18As2N4O14S2 | 776.363 g/mol
Suitable for determination of micromolar amounts of calcium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Arsenazo III is highly specific for calcium and produces absorbance peaks in the 600-660 nm range
• It reacts in slightly acidic conditions, and is soluble in alcohol and semi-soluble in water
Application
• Arsenazo III can detect calcium in permeabilized cells; it is also capable of detecting uranium and thorium
• Arsenazo III has been used in vitro to measure intracellular Ca2+ levels in live neurons alongside patch clamp methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1668-00-4
Formula molecolare C22H18As2N4O14S2
Molecular Weight (g/mol) 776.363
Numero MDL MFCD00036695
InChI Key TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Sinonimo arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
PubChem CID 9810878
IUPAC Name (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinylidene]-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenazo III
Colore Brown to Purple
Quantità 5 g
Numero UN UN3465
Beilstein 5717957
Peso formulazione 776.37
Forma fisica Powder