Learn More
Arsenic for AAS 0.02mg/L matrix HNO3 diluted, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12984525 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12984525 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12984525 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E 003 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    76.57€ / 50mL
    Risparmia 28.43€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic
Imballaggio Bottle
CAS 7697-37-2
Forma fisica Liquid
Formula molecolare HNO3
Concentrazione 0.02 mg/L
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Flame Single-element Standard Solution
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Solvent or Matrix 1% HNO3 (diluted)
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Quantità 50 mL
ChEBI CHEBI:48107