Learn More
Arsenic(II) sulfide, tech. 90%
Codice prodotto. p-7049647
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11323337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 017284.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12044-79-0
Formula molecolare AsH3S
Molecular Weight (g/mol) 110.01
Numero MDL MFCD00049841
InChI Key BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
IUPAC Name arsanethiol
SMILES S[AsH2]
Specifica
Punti di ebollizione 565°C
Materiale o nome chimico Arsenic(II) sulfide
Punto di fusione ∼307°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Numero UN UN1557
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Peso formulazione 213.97
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Odore Odorless
Densità 3.5 g/mL