Learn More
Arsenic(III) iodide, 98%
Codice prodotto. p-7059647
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15462127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045067.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-45-4
Formula molecolare AsI3
Molecular Weight (g/mol) 455.635
Numero MDL MFCD00014170
InChI Key IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC Name triiodoarsane
SMILES [As](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 424°C
Materiale o nome chimico Arsenic (III) iodide
Punto di fusione 140°C
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,803
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Peso formulazione 455.64
Percent Purity 98%
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.39 g/mL