Learn More
Arsenic(III) iodide, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 424°C |
| Materiale o nome chimico | Arsenic(III) iodide |
| Punto di fusione | 140°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1557 |
| Indice di Merck | 14,803 |
| Informazioni di solubilità | Hydrolyzes slowly in water. |
| Peso formulazione | 455.64 |
| Vedi altri risultati |